Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vinblastine Sulfate, 98%
Código de producto. 15425799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15425799 50 mg 50 miligramos
15415799 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15425799 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J63598.MF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis | CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S, C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis.Vinblastine sulfate is therapeutically used as an antineoplastic. It is also used in the treatment of Hodgkin disease, choriocarcinoma, acute and chronic leukemias.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-67-9
Fórmula molecular C46H60N4O13S
Sinónimo Vincaleukblastine sulfate
Especificaciones
Cantidad 50 mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Anticancer agent; microtubule disrupter; Induces apoptosis
ensayo 98%
Formula Weight (peso de la fórmula) 909.06g/mol
Punto de fusión 267°C
Solubilidad Soluble in water or DMSO
Tipo de producto Signal Transduction Reagent
Formulario Powder
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinblastine sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate