Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sulfato de vinblastina, 96,0-102,0 %
Código de producto. 10470861 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10470861 5 mg Frasco de vidrio 5 miligramos
10289223 25 mg Frasco de vidrio 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10470861 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 203450050
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 143-67-9 | C46H60N4O13S | 909.06 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-67-9
Fórmula molecular C46H60N4O13S
Peso molecular (g/mol) 909.06
Número MDL MFCD08706468,MFCD00082457,MFCD08706468
Clave InChI KDQAABAKXDWYSZ-JKDPCDLQSA-N
Sinónimo vinblastine sulfate
PubChem CID 131709225
Nombre IUPAC metil (1R,9R,10S,11R,12R,19R)-11-(acetiloxi)-12-etil-4-[(13S,15S,17S)-17-etil-17-hidroxi-13-(metoxicarbonil)-1,11-diazatetraciclo[13.3.1.0⁴,¹².0⁵,¹⁰]nonadeca-4(12),5,7,9-tetraen-13-il]-10-hidroxi-5-metoxi-8-metil-8,16-diazapentaciclo[10.6.1.0¹,⁹.0²,⁷.0¹⁶,¹⁹]nonadeca-2(7),3,5,13-tetraeno-10-carboxilato; ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O.CC[C@]1(O)C[C@H]2CN(C1)CCC1=C(NC3=CC=CC=C13)[C@@](C2)(C(=O)OC)C1=CC2=C(C=C1OC)N(C)[C@@H]1[C@]22CCN3CC=C[C@](CC)([C@@H]23)[C@@H](OC(C)=O)[C@]1(O)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinblastine sulfate
Punto de fusión 267.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96.0 to 102% (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 mg
Índice Merck 15, 10179
Condición de rotación específica −21.70° (21°C c=2,CH3OH)
Rotación específica -21.7
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohols,acetone,ethyl acetate,,chloroform,practically insoluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 909.05
Porcentaje de pureza 96.0-102%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Vinblastine sulfate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H361-Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Vinblastine sulfate