Learn More
R&D Systems™ Vinblastine sulfate
Código de producto. 18075112
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18075112 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18075112 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 1256/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    749.26€
    679.35€ / 50 miligramos
    Ahorro 69.91€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Disrupts microtubules
Anticancer agent; microtubule disrupter. Induces apoptosis in cultured hepatocytes and human lymphoma cells. Shown to inhibit autophagosome maturation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143-67-9
Fórmula molecular C46H60N4O13S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vinblastine sulfate
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 909.06
Pureza >95%
Peso molecular 909.06