Learn More
Clorhidrato de viloxazina, LoGiCal
Código de producto. 30458035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458035 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458035 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR3361.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viloxazine Hydrochloride
CAS 35604-67-2
Nombres de analitos o componentes Viloxazine Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H19 N O3 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (1:1), Morpholine, 2-[(2-ethoxyphenoxy)methyl]-, hydrochloride (9CI), 2-[(2-Ethoxyphenoxy)methyl]morpholinium chloride, Catatrol, ICI 58834, Vicilan, Viloxazin hydrochloride, Viloxazine hydrochloride, Vivalan, Vivarint, Vivilan
Fórmula InChI InChI=1S/C13H19NO3.ClH/c1-2-15-12-5-3-4-6-13(12)17-10-11-9-14-7-8-16-11;/h3-6,11,14H,2,7-10H2,1H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CCOc1ccccc1OCC2CNCCO2
Nombre IUPAC 2-[(2-etoxifenoxi)metil]morfolina;clorhidrato
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 273.76
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.1132 g/mol