Learn More
Invitrogen™ Villin Polyclonal Antibody
Código de producto. 13463197
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
13463197 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 13463197 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA529078
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    528.00€
    453.65€ / 100 microlitros
    Ahorro 74.35€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Rabbit Polyclonal Antibody
Recommended positive controls: A431, H1299, HepG2, mouse kidney. Predicted reactivity: Mouse (89%), Rat (89%), Bovine (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Villin is part of cytoskeleton associated with the microvillar actin core bundle of gastrointestinal and renal brush border. It can interact with actin in a Ca2+ and phosphoinositide-regulated manner. Villin is a very specific marker for adenocarcinomas of the gastrointestinal tract and the pancreas. It is also expressed in some Merkel cell tumor and adenocarcinoma of the lung, prostate, ovarian and kidney.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno Villin
Aplicaciones ELISA, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.36 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7
génica VIL1
N.º de referencia del gen P09327, Q62468
Alias de gen D2S1471; OTTHUMP00000207159; Vil; Vil1; villin 1; villin-1
Símbolos de los genes VIL1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein encompassing a sequence within the N-terminus region of human Villin. The exact sequence is proprietary.
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 22349, 7429
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG