Learn More
Vildagliptin, TRC
Código de producto. 30008315
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008315 1 g 1 g
17931855 10 mg 10 miligramos
17951535 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008315 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV3050001G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 274901-16-5
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 303.4
Sinónimo (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2S)- (9CI), (S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamant-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, DSP 7238, Equa, Galvus, LAF 237, NVP-LAF 237, Vildagliptin
Nombre IUPAC (2S)-1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vildagliptin
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1947
Porcentaje de pureza >95%