Learn More
Vildagliptina racémica, TRC
Código de producto. 30456902
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456902 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30456902 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV305028100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Racemic Vildagliptin
CAS 1360862-63-0
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N
Nombre IUPAC 1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 303.399
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.195