Learn More
Vildagliptina racémica, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Racemic Vildagliptin |
| CAS | 1360862-63-0 |
| Fórmula molecular | C17 H25 N3 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Vildagliptin Racemic, 1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile (ACI), 1-[2-[(3-Hydroxyadamantan-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile','1-[2-[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]- (ACI |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2 |
| SMILES | OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCCC4C#N |
| Nombre IUPAC | 1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 303.399 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.195 |