Learn More
Vildagliptina, Mikromol™
Código de producto. 17960996
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
17960996 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 17960996 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3564.00
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Vildagliptina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vildagliptin
CAS 274901-16-5
Nombres de analitos o componentes Vildagliptin
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H25 N3 O2
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (2S)-1-[2-[(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile, 2-Pyrrolidinecarbonitrile, 1-[[(3-hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)amino]acetyl]-, (2S)- (9CI), (S)-1-[2-[(3-Hydroxyadamant-1-yl)amino]acetyl]pyrrolidine-2-carbonitrile, DSP 7238, Equa, Galvus, LAF 237, NVP-LAF 237, Vildagliptin
Fórmula InChI InChI=1S/C17H25N3O2/c18-9-14-2-1-3-20(14)15(21)10-19-16-5-12-4-13(6-16)8-17(22,7-12)11-16/h12-14,19,22H,1-8,10-11H2/t12?,13?,14-,16?,17?/m0/s1
SMILES OC12CC3CC(C1)CC(C3)(C2)NCC(=O)N4CCC[C@H]4C#N
Nombre IUPAC (2S)-1-[2-[(3-hidroxi-1-adamantil)amino]acetil]pirrolidina-2-carbonitrilo
Peso molecular (g/mol) 303.4
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.1947 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.