Learn More
Vildagliptin, MedChemExpress
Código de producto. 16452167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16452167 50 mg 50 miligramos
16446028 10 mg 10 miligramos
16411726 500 mg 500 miligramos
16466436 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16452167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14291
MedChemExpress Vildagliptin (LAF237) is a potent, stable, selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with an IC50 of 3.5 nM in human Caco-2 cells. Vildagliptin possesses excellent oral bioavailability and potent antihyperglycemic activity.
Vildagliptin (LAF237) is a potent, stable, selective dipeptidyl peptidase IV (DPP-IV) inhibitor with an IC50 of 3.5 nM in human Caco-2 cells. Vildagliptin possesses excellent oral bioavailability and potent antihyperglycemic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vildagliptin
CAS 274901-16-5
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H25N3O2
Cantidad 50 mg
Sinónimo LAF237 NVP-LAF 237
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (164.80 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@]1(C2)C[C@H]3C[C@H](C[C@]2(NCC(N4[C@H](C#N)CCC4)=O)C3)C1
Peso molecular (g/mol) 303.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 303.4
Porcentaje de pureza 98.18%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism