Learn More
Vildagliptin Amide, TRC
Código de producto. 17990445
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990445 100 mg 100 miligramos
17943955 50 mg 50 miligramos
17981195 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17990445 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH971380100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 565453-39-6
Sinónimo N-(3-Hydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl)glycyl-L-prolinamide∣Vildagliptin Amide∣Vildagliptin Impurity A
Especificaciones
Pureza >95% (HPLC)
Formato Neat
Fórmula molecular C17H27N3O3
Número MDL MFCD30541494
Peso molecular 321.41
Clave InChI IUJJPEBUSBVYIP-VHDAAVTISA-N
SMILES [H][C@]12C[C@]3([H])CC(O)(C1)CC(C2)(C3)NCC(=O)N1CCCC1C(N)=O
Nombre IUPAC 1-(2-{[(5R,7S)-3-hydroxyadamantan-1-yl]amino}acetyl)pyrrolidine-2-carboxamide
Tipo de producto Metabolite
Cantidad 100 mg
Peso molecular (g/mol) 321.42