Learn More
Vildagliptin Amide, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | >95% (HPLC) |
| Formato | Neat |
| Peso molecular | 321.41 |
| Tipo de producto | Metabolite |
| Cantidad | 50 mg |
| Condiciones de envío | Room Temperature |