Learn More
Vilazodone, MedChemExpress
Código de producto. 16496008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496008 10 mg 10 miligramos
16412157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16496008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14262
MedChemExpress Vilazodone (EMD 68843; SB 659746A) is a potent, selective and orally active serotonin reuptake inhibitor (SSRI) and partial 5-HT1A receptor agonist. Vilazodone exhibits antidepressant efficacy in vivo can be used for the research of major depressive disorder (MDD) and affective disorders.
Vilazodone (EMD 68843
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilazodone
Forma física Solid
CAS 163521-12-8
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H27N5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo EMD 68843 SB659746A
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (226.49 mM)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O
Peso molecular (g/mol) 441.52
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.52
Porcentaje de pureza 99.02%