Learn More
Clorhidrato de vilazodona, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de vilazodona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vilazodone HCl |
| CAS | 163521-08-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Vilazodone HCl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C26 H27 N5 O2 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9CI), EMD 68843, SB 659746A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C26H27N5O2.ClH/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-29-23)3-1-2-8-30-9-11-31(12-10-30)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(28)32;/h4-7,13-15,17,29H,1-3,8-12H2,(H2,28,32);1H |
| SMILES | Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| Nombre IUPAC | 5-[4-[4-(5-ciano-1H-indol-3-il)butil]piperazin-1-il]-1-benzofuran-2-carboxamida;clorhidrato |
| Mostrar más |