Learn More
Vilazodone Hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16486008
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16486008 10 mg 10 miligramos
16402157 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16486008 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14261
MedChemExpress Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.
Vilazodone Hydrochloride (EMD 68843 Hydrochloride) is a serotonin transporter (SER) inhibitor and 5-HT1A receptor partial agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilazodone Hydrochloride
Forma física Solid
CAS 163521-08-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H28ClN5O2
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation
Sinónimo EMD 68843 HydrochlorideSB659746A Hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 25 mg/mL (52.30 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES NC(C1=CC2=C(C=CC(N3CCN(CCCCC4=CNC5=CC=C(C=C54)C#N)CC3)=C2)O1)=O.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 477.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.99
Porcentaje de pureza 98.97%