Learn More
Tocris Bioscience™ Vilazodone hydrochloride
Descripción
Vilazodone hydrochloride is a potent 5-HT1A partial agonist and serotonin-selective reuptake inhibitor (SSRI) (IC50 values are 0.2 and 0.5 nM respectively). Antidepressant.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 163521-08-2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Objetivo | 5-HT1A |
| Fórmula molecular | C26H27N5O2.HCl |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 477.99g/mol |
| Tipo de producto | Agonist |
Para uso exclusivo en investigación