Learn More
Vilazodona.HCl, Lipomed
Código de producto. 30458155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30458155 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30458155 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMVZD1891HC50
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Vilazodona.HCl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilazodone HCl
CAS 163521-08-2
Nombres de analitos o componentes Vilazodone HCl
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C26 H27 N5 O2 . Cl H
Sinónimo 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, hydrochloride (1:1), 2-Benzofurancarboxamide, 5-[4-[4-(5-cyano-1 H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, monohydrochloride (9 CI), EMD 68843, SB 659746 A, Viibryd, Vilazodone hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES Cl.NC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3
Nombre IUPAC 5-[4-[4-(5-ciano-1 H-indol-3-il)butil]piperazin-1-il]-1-benzofuran-2-carboxamida;clorhidrato
Industry Type Pharmaceutical
Peso molecular (g/mol) 477.99
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.1932 g/mol