Learn More
Éster etílico de vilazodona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vilazodone Ethyl Ester |
| CAS | 163521-11-7 |
| Fórmula molecular | C28H30N4O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H30N4O3/c1-2-34-28(33)27-17-22-16-23(7-9-26(22)35-27)32-13-11-31(12-14-32)10-4-3-5-21-19-30-25-8-6-20(18-29)15-24(21)25/h6-9,15-17,19,30H,2-5,10-14H2,1H3 |
| SMILES | CCOC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3 |
| Nombre IUPAC | 5-[4-[4-(5-ciano-1H-indol-3-il)butil]piperazin-1-il]-1-benzofuran-2-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 470.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 470.2318 |