Learn More
Vilazodone-d8, MedChemExpress
Descripción
Vilazodone D8 is the a deuterium labeled vilazodone, which is a combined serotonin specific reuptake inhibitor (SSRI) and 5-HT1A receptor partial agonist.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vilazodone-d8 |
| CAS | 1794789-93-7 |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C26H19D8N5O2 |
| Color | Blanco |
| SMILES | N#CC1=CC=C(NC=C2CCCCN3C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C4=CC=C(OC(C(N)=O)=C5)C5=C4)C([2H])([2H])C3([2H])[2H])C2=C1 |
| Industry Type | Neuroscience-Neuromodulation |
| Peso molecular (g/mol) | 449.57 |
| Cantidad | 5 mg |
| Mostrar más |