Learn More
Ácido carboxílico de Vilazodona, TRC
Código de producto. 30456107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30456107 2.5 mg
30451326 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456107 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV2650102.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163521-19-5
Fórmula molecular C26 H26 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 442.51
Sinónimo 2-Benzofurancarboxylic acid, 5-[4-[4-(5-cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-, 5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]-1-piperazinyl]-2-benzofurancarboxylic acid, Vilazodone carboxylic acid, 5-[4-[4-(5-Cyano-1H-indol-3-yl)butyl]piperazin-1-yl]benzofuran-2-carboxylic acid
Nombre IUPAC 5-[4-[4-(5-ciano-1H-indol-3-il)butil]piperazina-1-il]-1-benzofurano-2-carboxílico ácido
SMILES OC(=O)c1oc2ccc(cc2c1)N3CCN(CCCCc4c[nH]c5ccc(cc45)C#N)CC3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilazodone Carboxylic Acid
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H26N4O3/c27-16-18-4-6-23-22(13-18)19(17-28-23)3-1-2-8-29-9-11-30(12-10-29)21-5-7-24-20(14-21)15-25(33-24)26(31)32/h4-7,13-15,17,28H,1-3,8-12H2,(H,31,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 442.2005