Learn More
Vilanterol trifenatate, MedChemExpress
Código de producto. 16482167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482167 50 mg 50 miligramos
16476028 10 mg 10 miligramos
16448637 5 mg 5 miligramos
16416446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16482167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14300A
MedChemExpress Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.
Vilanterol trifenatate (GW642444 trifenatate) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with inherent 24-hour activity. The pEC50s for β2-AR, β1-AR and β3-AR are 10.37, 6.98 and 7.36, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilanterol trifenatate
CAS 503070-58-4
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C44H49Cl2NO7
Cantidad 50 mg
Sinónimo GW642444 trifenatate
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (129.07 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO.O=C(O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5
Peso molecular (g/mol) 774.77
Formula Weight (peso de la fórmula) 774.77
Porcentaje de pureza 97.16%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation