Learn More
Vilanterol Trifenatato-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vilanterol Trifenatate-d4 |
| CAS | 2021249-10-3 |
| Fórmula molecular | C44H45D4Cl2NO7 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Benzeneacetic acid','α,α-diphenyl-','compd. with (α1R)-α1-[[[6-[2-[(2,6-dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol-d4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C20H16O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1-15H,(H,21,22)/t24-;/m0./s1/i12D2,13D2; |
| SMILES | OC1=C(CO)C=C([C@@H](O)CNCCCCCCOC([2H])([2H])C([2H])([2H])OCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1.O=C(O)C(C3=CC=CC=C3)(C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5 |
| Nombre IUPAC | (R)-4-(2-((6-(2-((2,6-diclorobencil)oxi)etoxi-1,1,2,2-d4)hexil)amino)-1-hidroxietil)-2-(hidroximetil)fenol 2,2,2-trifenilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 778.79 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 777.31 |