Learn More
Vilanterol, MedChemExpress
Código de producto. 16472167
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16472167 50 mg 50 miligramos
16466028 10 mg 10 miligramos
16438637 5 mg 5 miligramos
16406446 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16472167 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14300
MedChemExpress Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.
Vilanterol (GW642444) is a long-acting β2-adrenoceptor (β2-AR) agonist with 24 h activity. The pEC50s for β2-AR,β1-AR and β3-AR is 10.37±0.05, 6.98±0.03 and 7.36±0.03, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vilanterol
CAS 503068-34-6
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H33Cl2NO5
Cantidad 50 mg
Sinónimo GW642444
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (205.58 mM)
SMILES OC1=CC=C([C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCC2=C(Cl)C=CC=C2Cl)C=C1CO
Peso molecular (g/mol) 486.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 486.43
Porcentaje de pureza 96.66%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation