Learn More
Acetato de vilanterol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vilanterol Acetate |
| CAS | 503068-35-7 |
| Fórmula molecular | C26 H37 Cl2 N O7 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (α1R)-α1-[[[6-[2-[(2,6-Dichlorophenyl)methoxy]ethoxy]hexyl]amino]methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol Acetate (Salt), 4-[(1R)-2-[[6-[2-[(2,6-Dichlorobenzyl)oxy]ethoxy]hexyl]amino]-1-hydroxyethyl]-2-(hydroxymethyl)phenol Acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H33Cl2NO5.C2H4O2/c25-21-6-5-7-22(26)20(21)17-32-13-12-31-11-4-2-1-3-10-27-15-24(30)18-8-9-23(29)19(14-18)16-28;1-2(3)4/h5-9,14,24,27-30H,1-4,10-13,15-17H2;1H3,(H,3,4)/t24-;/m0./s1 |
| SMILES | CC(=O)O.OCc1cc(ccc1O)[C@@H](O)CNCCCCCCOCCOCc2c(Cl)cccc2Cl |
| Nombre IUPAC | ácido acético;4-[(1R)-2-[6-[2-[(2,6-diclorofenil)metoxi]etoxi]hexilamino]-1-hidroxi-etil]-2-(hidroximetil)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 546.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 545.1947 |