Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, Fast, 96 well
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Velocidad de reacción: Estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Formato | placa de 96 pocillos |
| Contenido y almacenamiento | Incluye bloque de 96 pocillos (0,1 ml) Fast, cubierta calefactada, adaptador de placas y kit de calibración. |
| Para utilizar con (equipo) | QuantStudio™ |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Capacidad | Placa de 1 x 96 pocillos |
| Línea de productos | ViiA |
| Tipo de producto | Kit de actualización de bloque de sistema |
| Descripción | Placa de 96 pocillos Fast |
| Cantidad | 1 actualización, 1 placa de 96 pocillos |