Learn More
Applied Biosystems™ ViiA™ 7, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7 Flex and QuantStudio™ 12k Flex System Block Upgrade Kit, 384 well
Código de producto. 15749369 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 actualización, 1 placa de 384 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
15749369 1 actualización, 1 placa de 384 pocillos cada uno
1 options
Código de producto. 15749369 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4453545
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite que los siguientes sistemas funcionen con un bloque de 384 pocillos.
Velocidad de reacción: Estándar 
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato placa de 384 pocillos
Contenido y almacenamiento Incluye bloque de 384 pocillos, cubierta calefactada, adaptador de placas y kit de calibración.
Para utilizar con (equipo) QuantStudio™
Capacidad Placa de 1 x 384 pocillos
Línea de productos ViiA
Tipo de producto System Block Upgrade Kit
Descripción Placa de 384 pocillos
Cantidad 1 actualización, 1 placa de 384 pocillos