Learn More
Tocris Bioscience™ Vigabatrin
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18762654
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18762654 50 mg 50 miligramos
18712484 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18762654 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 0808/50
GABA-T inhibitor
Selective GABA-T (transaminase) inhibitor. Anticonvulsant.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 60643-86-9
Fórmula molecular C6H11NO2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vigabatrin
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Pureza >98%
Peso molecular 129.159