Learn More
Vigabatrina, Mikromol™
Descripción
Vigabatrina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vigabatrin |
| CAS | 68506-86-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Vigabatrin |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C6 H11 N O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Vigabatrin, (4RS)-4-Aminohex-5-enoic acid, 4-Amino-5-hexenoic acid, CPP 109, GVG, MDL 71754, RMI 71754, Sabril, 5-Hexenoic acid, 4-amino-, (+/-)-, (+/-)-4-Amino-5-hexenoic acid, (+/-)-gamma-Vinyl GABA, gamma-Vinyl-GABA, gamma-Vinyl-gamma-aminobutyric acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-5(7)3-4-6(8)9/h2,5H,1,3-4,7H2,(H,8,9) |
| SMILES | NC(CCC(=O)O)C=C |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-aminohex-5-enoico |
| Mostrar más |