Learn More
Vigabatrin, MedChemExpress
Descripción
Vigabatrin (γ-Vinyl-GABA), an inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vigabatrin |
| Forma física | Powder |
| CAS | 68506-86-5 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H11NO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | γ-Vinyl-GABA |
| Información de solubilidad | H2O : 50 mg/mL (387.12 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |