Learn More
Vigabatrin hydrochloride, MedChemExpress
Descripción
Vigabatrin hydrochloride (γ-Vinyl-GABA hydrochloride), a inhibitory neurotransmitter GABA vinyl-derivative, is an orally active and irreversible GABA transaminase inhibitor. Vigabatrin hydrochloride is an antiepileptic agent, which acts by increasing GABA levels in the brain by inhibiting the catabolism of GABA by GABA transaminase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vigabatrin hydrochloride |
| Forma física | Solid |
| CAS | 1391054-02-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 10 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C6H12ClNO2 |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Sinónimo | γ-Vinyl-GABA hydrochloride |
| Información de solubilidad | H2O : 33.33 mg/mL (201.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 27.5 mg/mL (166.04 mM; Need ultrasonic and warming) |
| Mostrar más |