Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA Tissue Assay Fluorescence Kits
Código de producto. 17763724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Ensayo de tejido para plexo 1 Fluor
Kit de ensayo de tejido para plexo 4 Fluor
Módulo de tejido Alexa Fluor 488
Módulo de tejido Alexa Fluor 546
Módulo de tejido Alexa Fluor 594
Módulo de tejido Alexa Fluor 750
Color:
Infrarrojo cercano (Cy7)
Naranja (TRITC)
Rojo (rojo Texas)
Rojo oscuro (Cy5)
Verde (FITC)
Verde (FITC), naranja (TRITC), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7)
Verde (FITC), rojo (Texas Red), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7)
Cantidad:
24 portaobjetos
96 portaobjetos
Tamaño de la unidad:
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Color Cantidad Tamaño de la unidad
17763724 Ensayo de tejido para plexo 1 Fluor Rojo oscuro (Cy5) 24 portaobjetos cada uno
17806781 Kit de ensayo de tejido para plexo 4 Fluor Verde (FITC), naranja (TRITC), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7) 24 portaobjetos cada uno
30564945 Kit de ensayo de tejido para plexo 4 Fluor Verde (FITC), naranja (TRITC), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7) 96 portaobjetos -
17773724 Kit de ensayo de tejido para plexo 4 Fluor Verde (FITC), rojo (Texas Red), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7) 24 portaobjetos cada uno
17733734 Kit de ensayo de tejido para plexo 4 Fluor Verde (FITC), rojo (Texas Red), rojo oscuro (Cy5), infrarrojo cercano (Cy7) 96 portaobjetos cada uno
17783724 Ensayo de tejido para plexo 1 Fluor Rojo oscuro (Cy5) 96 portaobjetos cada uno
17626525 Módulo de tejido Alexa Fluor 488 Verde (FITC) 24 portaobjetos cada uno
17713734 Módulo de tejido Alexa Fluor 488 Verde (FITC) 96 portaobjetos cada uno
17616525 Módulo de tejido Alexa Fluor 546 Naranja (TRITC) 24 portaobjetos cada uno
17703734 Módulo de tejido Alexa Fluor 546 Naranja (TRITC) 96 portaobjetos cada uno
17636525 Módulo de tejido Alexa Fluor 594 Rojo (rojo Texas) 24 portaobjetos cada uno
17723734 Módulo de tejido Alexa Fluor 594 Rojo (rojo Texas) 96 portaobjetos cada uno
17606525 Módulo de tejido Alexa Fluor 750 Infrarrojo cercano (Cy7) 24 portaobjetos cada uno
17793724 Módulo de tejido Alexa Fluor 750 Infrarrojo cercano (Cy7) 96 portaobjetos cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Kit: Peligro: Contiene formamida y subtilisina. Susceptible de provocar cáncer. Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Contiene sulfato de dodecilo de litio. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Leer hoja de datos de seguridad (SDS).
Código de producto. 17763724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor QVT0600C
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Kit: Peligro: Contiene formamida y subtilisina. Susceptible de provocar cáncer. Puede perjudicar la fertilidad o dañar el feto. Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación. Contiene sulfato de dodecilo de litio. Provoca irritación cutánea. Provoca irritación ocular grave. Leer hoja de datos de seguridad (SDS).
Requires
Cuando se almacena como se indica en la etiqueta del producto, el producto es estable durante al menos 6 meses después de su recepción. La fecha de caducidad específica del lote se puede encontrar en el certificado de análisis (COA).
Los ensayos ViewRNA Tissue son ensayos de hibridación in situ de ARN (ISH) para la detección fiable de hasta cuatro objetivos de ARN en las secciones de tejido y células cultivadas. Visualice cualquier ARN en cualquier tejido/célula con sensibilidad de copia única.
Los kits de ensayo de fluorescencia ViewRNA Tissue permiten un método de hibridación in situ (ISH) para la detección simultánea de uno a cuatro objetivos de ARN (ARNm, ARN no codificante o microARN) con sensibilidad de una sola copia. Estos kits combinan colorantes brillantes Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 594, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 647 y Alexa Fluor 750, que se visualizan mediante microscopios de fluorescencia o sistemas de adquisición de imágenes de alto contenido. El ensayo ViewRNA Tissue utiliza química exclusiva para los conjuntos de sondas específicos (sondas ARN FISH) y la amplificación de señales de ADN de rama (bDNA) para la detección de señales específicas.
Con los ensayos de tejido ViewRNA, podrá lograr:
  • Detección sólida de una sola molécula de ARN en secciones de tejido FFPE, secciones crioconservadas y células cultivadas
  • Precisión y especificidad inherentes a las tecnologías de amplificación de bDNA
  • Detección simultánea de hasta cuatro objetivos de ARN, incluidos ARNm, ARN no codificante y microARN
Nota: Se necesita un conjunto de sonda ViewRNA, y se puede comprar por separado
Los kits de fluorescencia de ensayo de tejido ViewRNA, cuando se combinan con un conjunto de sondas de tejido ViewRNA (adquirido por separado), permiten la detección de un único objetivo de ARN en tejidos/células mediante colorantes Alexa Fluor. ViewRNA ofrece 6500 conjuntos de sondas de catálogo. Se pueden diseñar más conjuntos de sondas sin coste adicional.
Para satisfacer diversas necesidades experimentales, el ensayo ViewRNA Tissue se proporciona en varios kits y módulos.
Kit de ensayo de fluorescencia ViewRNA Tissue 4 Plex (verde, naranja, rojo oscuro e infrarrojo cercano)
Con este kit, se pueden detectar cuatro objetivos de ARN usando los conjuntos de sondas ViewRNA tipo 1, 4, 6 y 10 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Este kit utiliza Alexa Fluor 546 para sondas de tipo 1, Alexa Fluor 488 para sondas de tipo 4, Alexa Fluor 647 para sondas de tipo 6 y Alexa Fluor 750 para sondas de tipo 10. La visualización de ARN requiere conjuntos de filtros de microscopio FITC/GFP, TRITC/RFP, CY5/Deep Red y Cy7/NIR. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Kit de ensayo de fluorescencia ViewRNA Tissue 4 Plex (verde, rojo, rojo oscuro e infrarrojo cercano)
Con este kit, se pueden detectar cuatro objetivos de ARN usando los conjuntos de sondas ViewRNA tipo 1, 4, 6 y 10 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Este kit utiliza Alexa Fluor 594 para sondas de tipo 1, Alexa Fluor 488 para sondas de tipo 4, Alexa Fluor 647 para sondas de tipo 6 y Alexa Fluor 750 para sondas de tipo 10. La visualización de ARN requiere conjuntos de filtros de microscopio FITC/GFP, Texas Red, CY5/Deep Red y Cy7/NIR. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Kit básico de ensayos de fluorescencia ViewRNA Tissue 1 Plex, con sonda de etiqueta Alexa Fluor 647 (tipo 6)
Con este kit, se puede detectar un objetivo de ARN utilizando un juego de sondas ViewRNA Tipo 6 (los conjuntos de sondas ViewRNA se venden por separado). Se pueden detectar hasta cuatro objetivos de ARN cuando se combinan con los módulos ViewRNA Tissue (se venden por separado). La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros de microscopio Cy5/Deep Red. Se necesita un conjunto de filtros DAPI adicional para la contratinción del núcleo con DAPI.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 488 (tipo 4)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 4. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros FITC/GFP.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1 Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 1. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros TRITC/RFP.
Nota: El módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1) no se puede combinar con el módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1), porque ambos usan un conjunto de sondas tipo 1 y se superpondrán espectralmente en la mayoría de los microscopios de fluorescencia.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 1. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros Texas Red.
Nota: El módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 594 (tipo 1) no se puede combinar con el módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 546 (tipo 1), porque ambos usan un conjunto de sondas tipo 1 y se superpondrán espectralmente en la mayoría de los microscopios de fluorescencia.
Módulo ViewRNA Tissue Alexa Fluor 750 (tipo 10)
Cuando se combina con el kit básico de ensayo ViewRNA Tissue Fluorescence 1-Plex, n.º de cat. QVT0600, este módulo puede detectar un objetivo de ARN adicional utilizando un conjunto de sondas ViewRNA tipo 10. Este módulo se puede combinar con otros módulos para la detección adicional de objetivos de ARN. La visualización de ARN requiere un conjunto de filtros CY7/NIR.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Rojo oscuro (Cy5)
Método de detección Fluorescencia
Formato Kit
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 647
Tipo de producto final ADN
Tipo de muestra Tejido (FFPE), tejido (CRYO), células de cultivo celular, Tissue (CRYO), Cell Culture Cells
Labeling Target ARN (general)
Excitación/emisión 650/665 nm
Para utilizar con (aplicación) FISH de ARN
Método de etiquetado ViewRNA de tipo 6
Línea de productos ViewRNA
Tipo de producto Ensayo de tejido para plexo 1 Fluor
Cantidad 24 portaobjetos