Learn More
Thermo Scientific™ ViewRNA™ HC Screening Assay
Código de producto. 31722995 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 placas
100 placas
50 placas
Tipo de producto:
Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 1
Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 2
Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 3
Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 4
Kit de ensayo de detección de HC
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 100
paquete de 50
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
31722995 100 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 1 paquete de 100
31722729 50 placas Kit de ensayo de detección de HC paquete de 50
31722895 10 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 1 paquete de 10
31722916 50 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 1 paquete de 50
31722954 10 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 2 paquete de 10
31722917 50 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 2 paquete de 50
31722727 100 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 2 paquete de 100
31722731 50 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 3 paquete de 50
31722778 100 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 3 paquete de 100
31722856 10 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 4 paquete de 10
31722921 50 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 4 paquete de 50
31722959 100 placas Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 4 paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 31722995 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor QVP0203
The ViewRNA HC Screening assay is an in situ hybridization method for visualization of up to 4 target RNAs, at single transcript detection level, simultaneously within individual cells. Dual detection with protein also possible, by optimizing experimental conditions.
The ViewRNA HC Screening Assay is an in situ hybridization method for visualization of up to four target RNAs at a single transcript detection level simultaneously within individual cells. Dual detection with protein is also possible by optimizing experimental conditions. For flexibility, the ViewRNA HC Screening Assay is provided in three modules (each sold separately): ViewRNA HC Screening Assay Kit, ViewRNA HC Screening Signal Amplification Kit, and ViewRNA Probe Sets. All three modules are needed to perform the ViewRNA HC Screening Assay. Note: the ViewRNA HC Screening Assay Kit and ViewRNA HC Screening Signal Amplification Kit are made-to-order kits. Please allow 4-6 weeks for shipment after placing order. 
Features of ViewRNA Tissue assays include:
  • Detect up to four RNA targets at single transcription level in cell culture cells in an automated format for 96- or 384-well plates
  • Utilize bright Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 546, Alexa Fluor 947, and/or Alexa Fluor 750
  • Dual detection with proteins possible by optimizing experimental conditions
The ViewRNA assay is a novel RNA in situ hybridization solution, based on patent-pending Probe Set design and proprietary signal amplification technology. ViewRNA assays offers single copy RNA sensitivity in individual cells in a multiplex assay format. Signal amplification is predicated on specific hybridization of adjacent Probe Set oligonucleotides to a target RNA, resulting in excellent signal-to-noise ratios. Independent but compatible signal amplification systems enable simultaneous detection of up to four target RNAs in a single assay.
The ViewRNA HC Screening Assay is comprised of three modules (each sold separately):
  • ViewRNA HC Screening Assay Kit
  • ViewRNA HC Screening Signal Amplification Kit
  • ViewRNA Probe Sets. Probes can be ordered from https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-analysis/cellular-imaging/in-situ-hybridization-ish/rna-fish/viewrna-cell-assays.html
How it works
Step 1: Prepare Sample. Adherent cells on a solid surface are fixed and permeabilized. Optional perform protein detection, by following immunocytochemistry protocol.
Step 2: Hybridize Probe Sets. Gene-specific Probe Sets hybridize to target mRNAs.
Step 3: Amplify Signal. Independent but compatible signal amplification systems enable simultaneous detection of multiple RNAs in a single assay. Distinct sets of PreAmp, Amp, and Label Probe molecules are used to detect different target RNAs.
Step 4: Image. Target mRNAs are visualized using high content imaging systems or standard epifluorescence microscope.
Components of ViewRNA HC Screening Assay Kits.
Store following components at 2°C to 8°C
  • Pretease QS: Enzyme in aqueous buffered solution
  • Probe Set Diluent QS: Aqueous solution containing formamide and detergent
  • Amplifier Diluent QS Aqueous solution containing formamide and detergent
  • Label Probe Diluent QS Aqueous solution containing detergent
Store following components at room temperature.
  • Protease Stop Buffer Aqueous buffered solution
  • Storage Buffer Aqueous buffered solution
  • Detergent Solution: Aqueous buffered solution containing detergent
  • Wash Buffer Component 1 (Wash Comp 1): Aqueous solution containing detergent
  • Wash Buffer Component 2 (Wash Comp 2): Aqueous buffered solution
  • Pre-Hybridization Buffer (PreHyb Buffer): Aqueous buffered solution
Components of ViewRNA HC Screening Signal Amplification Kits:
Store following components at -20°C.
  • PreAmplifier (PreAmp type 4, 6, 8, or 10): DNA in aqueous buffered solution.
  • Amplifier (Amp type 4, 6, 8, or 10): DNA in aqueous buffered solution.
  • Label Probe (LP type 4-Alexa Fluor 488, LP type 1-Alexa Fluor 546, LP type 6-Alexa Fluor 647, LP type 10-Alexa Fluor 750): Fluorescent dye-conjugated oligonucleotides in aqueous buffered solution.
Note:
  • 1-plex kits only have type 1 reagents
  • 2-plex kits have type 1 and 6 reagents
  • 3-plex kits have type 1, 4 and 6 reagents
  • 4-plex kits have type 1, 4, 6 and 10 reagents
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Método de detección Fluorescencia
Formato Kit
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 546
Sonda ViewRNA de tipo 1
Línea de productos ViewRNA
Tipo de producto Detección de HC. Amplificador de señal, plexo 1
Cantidad 100 placas
Molécula diana RNA (General)