Learn More
Vidofludimus, MedChemExpress
Código de producto. 16496248
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496248 10 mg 10 miligramos
16472377 50 mg 50 miligramos
16436596 100 mg 100 miligramos
16408847 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496248 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14908
MedChemExpress Vidofludimus(4SC-101; SC12267) is a novel immunosuppressive drug that inhibits DHODH; inhibits IL-17 secretion in vitro independently of effects on lymphocyte proliferation.
Vidofludimus(4SC-101
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vidofludimus
CAS 717824-30-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H18FNO4
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4sc-101 SC12267
Información de solubilidad DMSO : ≥ 46 mg/mL (129.45 mM)
SMILES O=C(C1=C(C(NC2=CC=C(C3=CC=CC(OC)=C3)C=C2F)=O)CCC1)O
Peso molecular (g/mol) 355.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.36
Porcentaje de pureza 98.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus