Descripción
- ASTM Certificado D6978
- Guante interior ultrafino que ofrece una sensibilidad y comodidad óptimas al usar doble guante.
- Color verde para una fácil identificación de la rotura del guante al usar doble guante.
- Guante de poliisopreno más suave y elástico que ofrece una comodidad superior en comparación con los guantes de látex.
- Libre de aceleradores químicos conocidos por causar alergias y sensibilidades químicas tipo IV para un perfil alergénico optimizado
- El acabado suave ofrece un agarre adecuado, lo que permite utilizar el guante en un entorno de un solo guante.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM D6978 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 16523-1, EN 374-2 y -4, EN 420:2003 + A1:2009, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, EN ISO 374-5:2016 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Asistencia sanitaria |
| AQL | 0.65 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 7.87 ±0,79 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.2 ±0,02 milímetros |
| Mostrar más |
HRIPT (Prueba de parche de agresión repetida en humanos) realizada por un laboratorio independiente en EE. UU. Es posible que los productos de poliisopreno con tecnología PI-KARE aún no estén disponibles en su país.