Learn More
UEVLD Monoclonal Antibody (OTI11E2), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17581204
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
30 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17581204 100 μL 100 microlitros
17501214 30 μL 30 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17581204 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA809207
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse Monoclonal Antibody
Possible negative regulator of polyubiquitination.
Especificaciones
Antígeno UEVLD
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI11E2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica UEVLD
N.º de referencia del gen Q8IX04
Alias de gen ATTP, UEV3
Símbolos de los genes UEVLD
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 131-379 of human UEVLD produced in E.coli.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55293
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG1