Learn More
ACVR2B Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Código de producto. 17139043
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17139043 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 17139043 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA5111122
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Rabbit Polyclonal Antibody
Immunogen sequence: ECIYYNANWE LERTNQSGLE RCEGEQDKRL HCYASWRNSS GTIELVKKGC WLDDFNCYDR QECVATEENP QVYFCCCEGN FCNERFTHLP EAGGPEVTYE PP
ACVR2B Polyclonal antibody specifically detects ACVR2B in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno ACVR2B
Aplicaciones Immunohistochemistry, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica ACVR2B
N.º de referencia del gen Q13705
Alias de gen activin A receptor type 2B; activin A receptor type IIB; activin A receptor, type IIB; activin receptor IIB; activin receptor type IIB; Activin receptor type-2B; Activine receptor 2b (transmembrane serine kinase); ActRIIB; ACTR-IIB; ActRIIB type II activin receptor B; ACVR2B; HTX4; MGC116908
Símbolos de los genes ACVR2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein corresonding to Human ACVR2B
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 93
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG