Learn More
SYP-5, MedChemExpress
Código de producto. 16433128
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16433128 10 mg 10 miligramos
16499676 50 mg 50 miligramos
16474416 100 mg 100 miligramos
16465857 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16433128 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100693
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
MedChemExpress SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
SYP-5 is a novel HIF-1 inhibitor, suppresses tumor cells invasion and angiogenesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SYP-5
CAS 1384268-04-5
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H16O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (106.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(O)C(C=CC(C)(C)O2)=C2C=C1)/C=C/C3=CC=CS3
Peso molecular (g/mol) 312.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.38
Porcentaje de pureza 98.64%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death