Learn More
polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide C (62kDa), Mouse, Polyclonal Antibody, Abnova™
Código de producto. 16192916
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 μL
Tamaño de la unidad:
50 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16192916 50 μL 50 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Código de producto. 16192916 Proveedor Abnova N.º de proveedor H00010623B01.50uL
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human POLR3C protein.
Sequence: MTQAEIKLCSLLLQEHFGEIVEKIGVHLIRTGSQPLRVIAHDTGTSLDQVKKALCVLVQHNLVSYQVHKRGVVEYEAQCSRVLRMLRYPRYIYTTKTLYSDTGELIVEELLLNGKLTMSAVVKKVADRLTETMEDGKTMDYAEVSNTFVRLADTHFVQRCPSVPTTENSDPGPPPPAPTLVINEKDMYLVPKLSLIGKGKRRRSSDEDAAGEPKAKRPKYTTDNKEPIPDDGIYWQANLDRFHQHFRDQAIVSAVANRMDQTSSEIVRTMLRMSEITTSSSAPFTQPLSSNEIFRSLPVGYNISKQVLDQYLTLLADDPLEFVGKSGDSGGGMYVINLHKALASLATATLESVVQERFGSRCARIFRLVLQKKHIEQKQVEDFAMIPAKEAKDMLYKMLSENFMSLQEIPKTPDHAPSRTFYLYTVNILSAARMLLHRCYKSIANLIERRQFETKENKRLLEKSQRVEAIIASMQATGAEEAQLQEIEEMITAPERQQLETLKRNVNKLDASEIQVDETIFLLESYIECTMKRQ
Especificaciones
Antígeno polymerase (RNA) III (DNA directed) polypeptide C (62kD)
Aplicaciones Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Descripción Mouse polyclonal antibody raised against a full-length human POLR3C protein.
Formulación No additive
génica POLR3C
N.º de referencia del gen NM_006468.5
Alias de gen RPC3/RPC62
Símbolos de los genes POLR3C
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno POLR3C (NP_006459.3, 1 a.a. ∼ 534 a.a) full-length human protein.
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Molécula completa Yes
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10623
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Formulario Serum