Learn More
Hach Lange™ Sobres de reactivo en polvo para sulfato SulfaVer™ 4
Código de producto. 10405972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
100 paquetes/pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
10405972 10 mL paquete de 100
10288744 100 paquetes/pruebas cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10405972 Proveedor Hach Lange™ N.º de proveedor 2106769
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange SulfaVer 4, cantidad: 10 ml, forma física: Sólido
Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange SulfaVer 4, cantidad: 10 ml, forma física: Sólido
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
  • Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
  • Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
  • Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
  • Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
  • Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato Sólido
Cantidad 10 mL
compliance-icons
Nombre del producto
  • SulfaVer 4 Sulfate Reagent
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate