Learn More
Vidarabine, MedChemExpress
Descripción
Vidarabine (Ara-A) an antiviral agent which is active against herpes simplex and varicella zoster viruses. Vidarabine has IC50s of 9.3 μg/ml for HSV-1 and 11.3 μg/ml for HSV-2. Vidarabine also has anti-orthopoxvirus activity.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Vidarabine |
| Forma física | Solid |
| CAS | 5536-17-4 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C10H13N5O4 |
| Para utilizar con (aplicación) | COVID-19-anti-virus |
| Sinónimo | Ara-A Adenine Arabinoside 9-β-D-Arabinofuranosyladenine |
| Información de solubilidad | DMSO : 50 mg/mL (187.10 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 0.67 mg/mL (2.51 mM; Need ultrasonic) |
| Mostrar más |