Learn More
Thermo Scientific Chemicals Azul Victoria B, puro
Código de producto. 10021901 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10021901 25 g Frasco de vidrio 25 g
10249153 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10021901 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 190190250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2580-56-5 | C33H32ClN3 | 506.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2580-56-5
Fórmula molecular C33H32ClN3
Peso molecular (g/mol) 506.09
Número MDL MFCD00011878
Clave InChI LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Blue 26, C.I. 44045
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]naftaleno-1-ilideno]-fenilazanio; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Victoria blue B
Punto de fusión 206.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 599 to 605nm (in ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.09
Pérdida por secado 5% max. (60°C)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo cristalino brillante
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Victoria Blue B
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.