Learn More
Victoria azul B, MP Biomedicals™
Código de producto. 11469771 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Código de producto. Cantidad
11469771 25 g
1 options
Código de producto. 11469771 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215829125
CAS 2580-56-5
Fórmula molecular C33H32ClN3
Peso molecular (g/mol) 506.09
Clave InChI LLWJPGAKXJBKKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo Basic Blue B, Basic Blue 26
PubChem CID 17407
ChEBI CHEBI:87651
Nombre IUPAC [4-[bis[4-(dimetilamino)fenil]metilideno]naftaleno-1-ilideno]-fenilazanio; cloruro
SMILES CN(C)C1=CC=C(C=C1)C(=C2C=CC(=[NH+]C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C24)C5=CC=C(C=C5)N(C)C.[Cl-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Victoria blue B
Formula Weight (peso de la fórmula) 506.1
Color Azul a marrón
Cantidad 25 g
Forma física Polvo