Learn More
Vicriviroc maleate, MedChemExpress
Código de producto. 16489817
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16489817 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16489817 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17377
MedChemExpress Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate; SCH-D maleate) is a potent, selective, oral bioavailable and CNS penetrated antagonist of CCR5, with a Ki of 2.5 nM, and also inhibits HIV-1 in PBMC cells, with IC90s of 3.3 nM (JrFL), 2.8 nM (ADA-M), 1.8 nM (301657), 4.9 nM (JV1083) and 10 nM (RU 570).
Vicriviroc maleate (SCH-417690 maleate
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Vicriviroc maleate
CAS 599179-03-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H42F3N5O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo SCH-417690 maleateSCH-D maleate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (76.96 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 25 mg/mL (38.48 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES CC1(N2C[C@H](C)N([C@H](C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)COC)CC2)CCN(C(C4=C(C)N=CN=C4C)=O)CC1.O=C(O)/C=C\C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 649.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 649.7
Porcentaje de pureza 98.95%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus