Learn More
RETSCH Unidad de accionamiento del alimentador vibrante
Código de producto. 13284129 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Alimentador vibrante DR 100
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
13284129 Alimentador vibrante DR 100 cada uno
1 options
Código de producto. 13284129
Marca: RETSCH 70.938.0001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Asegura la alimentación y el transporte uniformes y continuos de materiales a granel y polvos finos. Las unidades de accionamiento del alimentador vibrante Retsch™ ayudan a maximizar la eficiencia de los dispositivos de laboratorio y de las pruebas posteriores cuando se utilizan con alimentadores vibrantes Retsch.
  • Accesorio para alimentador vibrante Retsch™ DR100
Especificaciones
Tipo de producto Unidad de accionamiento del alimentador vibrante
Requisitos eléctricos 220/240 V, 50 Hz
Para utilizar con (equipo) Alimentador vibrante DR 100
Hertz 50 Hz
Tensión 220/240 V