Learn More
RETSCH Molino de discos vibrante RS 200
Código de producto. 15320994 Tienda Retsch Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Reducción de tamaño, mezcla, trituración
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) unitSize
15320994 Reducción de tamaño, mezcla, trituración cada uno
1 options
Código de producto. 15320994 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.730.0001
Utilice este molino resistente para diversas aplicaciones, entre las que se incluyen el sector de materiales de construcción, geología, mineralogía, metalurgia y plantas de energía. Retsch — molino de discos vibrante Retsch™ RS 200 — presenta un nuevo diseño ergonómico que lleva a un trabajo de laboratorio menos intenso, especialmente para usuarios de alto rendimiento.
  • Resultados reproducibles gracias al “accionamiento de plano estabilizado” (evita que el juego de molienda ruede o se caiga)
  • Velocidad variable de 700 a 1500 min-1
  • Muy poco tiempo de molienda
  • Reconocimiento de ágata y carburo de tungsteno para la reducción automática de la velocidad
  • Se pueden almacenar 10 SOP
  • Sin pérdida de muestras gracias a la adecuada junta tórica
  • Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
  • Cámara de molienda con aislamiento acústico
  • Nuevo dispositivo para la sujeción del juego de rectificado de acción rápida que un ajuste cómodo y seguro
  • Cierre de seguridad
  • Funcionamiento sencillo con un solo botón y pantalla gráfica a color
  • Nuevo asa de transporte
  • Los juegos de molienda pesados se pueden insertar más cerca del cuerpo del usuario y deslizarse en la máquina
Especificaciones
Tipo de producto Molino de discos vibrante
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 780 x 836 x 1220 mm
Tipo de pantalla Pantalla gráfica a color
Para utilizar con (aplicación) Reducción de tamaño, mezcla, trituración
Clasificación IP IP40
Material Acero endurecido, carburo de tungsteno, ágata, óxido de zirconio, acero 1.1740
Velocidad De 700 a 1500 min-1
Peso (métrico) ∼ 210 kg (sin juego de molienda)