Learn More
Viaminato, TRC
Código de producto. 30449103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30449103 250 mg
30452990 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30449103 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCV200120250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53839-71-7
Fórmula molecular C29H37NO3
Peso molecular (g/mol) 447.61
Sinónimo Viaminate, Retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-, N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, Viaminate, N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-Retinamide
Nombre IUPAC benzoato etil 4-[[(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimetil-9-(2,6,6-trimetilciclohexen-1-il)nona-2,4,6,8-tetraenoil]amino]benzoato
SMILES CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Viaminate
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H37NO3/c1-7-33-28(32)24-14-16-25(17-15-24)30-27(31)20-22(3)11-8-10-21(2)13-18-26-23(4)12-9-19-29(26,5)6/h8,10-11,13-18,20H,7,9,12,19H2,1-6H3,(H,30,31)/b11-8+,18-13+,21-10+,22-20+
Formula Weight (peso de la fórmula) 447.2773