Learn More
Viaminar, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Viaminate |
| CAS | 53839-71-7 |
| Nombres de analitos o componentes | Viaminate |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C29H37NO3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | N-[4-(Ethoxycarbonyl)phenyl]retinamide, N-(p-Ethoxycarbonylphenyl)retinamide, N-[4-(ethoxycarbonyl)phenyl]-Retinamide |
| SMILES | CCOC(=O)c1ccc(NC(=O)\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C2=C(C)CCCC2(C)C)cc1 |
| Peso molecular (g/mol) | 447.61 |
| Cantidad | 10 mg |