Learn More
Lonza™ ViaLight™ Kit de bioensayo de proliferación celular y citotoxicidad Plus, 1000 pruebas
Código de producto. 11600261
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 pruebas
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11600261 1000 pruebas cada uno
1 options
Código de producto. 11600261 Proveedor Lonza™ N.º de proveedor LT07121
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1005.00€
    785.29€ / paquete de 1
    Ahorro 219.71€
    21% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Destinado a la medición rápida del número de células microbianas viables.
  • Robusto - Señal bioluminiscente estable (vida media > 5 horas) facilita el procesamiento manual o por lotes. Y, a diferencia de los ensayos MTT o Alamar Blue, ViaLight™ Los bioensayos no son propensos a interferencias debido a cambios en las condiciones de cultivo.
  • Flexible: el rango dinámico de 5 décadas y el excelente rendimiento con cultivos adherentes o en suspensión le permiten diseñar el experimento según sus necesidades.
  • Conveniente: simplemente agregue dos reactivos directamente a su pocillo de cultivo y lea. No requiere lavado de células ni eliminación del medio.
  • Sensible: detecta tan solo 10 células, lo que permite densidades de siembra más bajas y más ensayos.
  • Rápido: los resultados de una placa de 96 pocillos se pueden procesar y analizar en tan solo 10 minutos.
  • Usos ATP La bioluminiscencia es rápida, sensible y altamente reproducible.
  • Diseñado para proporcionar una velocidad y sensibilidad sin precedentes para estudios de citotoxicidad y proliferación celular.
  • El ViaLight™ El ensayo incorpora detección bioluminiscente de células ATP como medida de viabilidad.
  • Medición de ATP Es la forma más precisa, efectiva y directa de determinar el número de células vivas en cultivo. El ViaLight™ Plus BioAssay está diseñado para proporcionar señales luminiscentes altas y estables durante un período de tiempo prolongado para una mayor flexibilidad en el diseño experimental.
  • Este sencillo ensayo, de dos pasos y no radiactivo, es escalable para aplicaciones de alto rendimiento en formatos de 96 y 384 pocillos.
  • El ensayo se puede realizar en una variedad de luminómetros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Suficiente para 1000 pruebas/10 placas
Método de detección ATP Bioluminiscencia
Para utilizar con (aplicación) Proliferación celular, citotoxicidad
Incluye 2 x LT27-212 ATP Reactivo de monitorización plus, liofilizado, 2 tampones de ensayo LT27-079, botellas de 50 mL, 1 reactivo de lisis celular LT27-076, botella de 50 mL
Cantidad 1000 pruebas