Descripción
- Gracias al embudo de seguridad con un diámetro de cuello extra grande, los viales caen fácilmente a través de la abertura sin atascarla ni obstruirla.
- La tapa con bisagra retiene de forma segura los vapores de disolventes y otros contaminantes.
- Incluye bidón de 10 L con amplia apertura (S90) para fácil vaciado.
- Fabricado en PP resistente a productos químicos.
- Disponible en la versión compacta con unidad de llenado de embudo MARCO o la más sólida ARNOLD.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 440 mL |
| Capacidad (imperial) | 0,11 gal |
| Color | Blanco |
| Altura (métrico) | 125 mm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Diámetro de la abertura (métrico) | 140 mm |
| Incluye | Unidad de llenado MACRO |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de viales |
| Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
| Tipo de producto | Contenedor de eliminación |