Learn More
Fisherbrand™ Pinzas para retirar tapones de viales
Código de producto. 17837658 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
8 mm
30 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
17837658 8 mm cada uno
16153167 30 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17837658
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las pinzas de descapador de viales Fisherbrand™ están diseñadas para eliminar fácilmente los tapones de rosca de aluminio de viales y frascos.
Las pinzas de descapador de viales Fisherbrand™ están diseñadas para eliminar fácilmente los tapones de rosca de aluminio de viales y frascos. Disponibles en formatos de acción simple o doble, todas las pinzas son suaves y fáciles de utilizar. La construcción duradera y de alta calidad garantiza un rendimiento fiable y uniforme.
  • Retire fácilmente la parte superior para encapsular de aluminio de frascos y viales
  • Funcionamiento suave y sencillo
  • Construcción duradera y de alta calidad que ofrece un rendimiento fiable y uniforme
  • Las asas acolchadas permiten el máximo agarre y comodidad para aliviar la tensión de las manos
  • Fabricado con acero inoxidable estándar ASTM resistente a la corrosión y de una sola pieza
  • Compatible con métodos de esterilización gamma/ETO/autoclave
  • Longitud total: 159 mm (6,25 in)
Certifications
ISO 9001-02, GMP, cGMP
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Tapones para viales de tamaño 8 mm
Para utilizar con (equipo) Tapones para viales de 8 mm
Certificaciones/conformidad ISO 9002, cGMP
Tipo de producto Dispositivo de retirada de tapones tipo pinzas